Learn More
Clorhidrato de propafenona, LoGiCal
Código de producto. 30459293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459293 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459293 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0405.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propafenone Hydrochloride
CAS 34183-22-7
Nombres de analitos o componentes Propafenone Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H27 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Propafenone Hydrochloride, 1-Propanone, 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenyl-, hydrochloride (9CI), Propiophenone, 2'-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]-3-phenyl-, hydrochloride (8CI), Arythmol, Pronon, Propafenone hydrochloride, Rythmol, Rytmonorm
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27NO3.ClH/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17;/h3-11,18,22-23H,2,12-16H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCCNCC(O)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2
Nombre IUPAC 1-[2-[2-hidroxi-3-(propilamino)propoxi]fenil]-3-fenilpropan-1-ona;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 377.9
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.1758 g/mol