Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propafenone hydrochloride |
| Punto de fusión | 173.0°C |
| Color | Transparente, sin color |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol, insoluble in ether |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.9 |