Learn More
Propafenona EP Impureza F, Mikromol™
Descripción
Impureza F de propafenona EP
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1'-[2-Hydroxypropane-1,3-diyl-bis(oxy-2,1-phenylene)]bis(3-phenylpropan-1-one) |
| CAS | 1329643-40-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,1'-[2-Hydroxypropane-1,3-diyl-bis(oxy-2,1-phenylene)]bis(3-phenylpropan-1-one) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C33 H32 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Propafenone Hydrochloride Imp. F (EP), Propafenone Imp. F (EP), 1,1'-[2-Hydroxypropane-1,3-diyl-bis(oxy-2,1-phenylene)]bis(3-phenylpropan-1-one), Propafenone Hydrochloride Impurity F, Propafenone Impurity F, 1,1'-[Hydroxypropane-1,3-diylbis(oxy-2,1-phenylene)]bis(3-phenylpropan-1-one) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H31NO3.C2H2O4/c1-4-7-11-23-24(21-10-8-9-12-22(21)29-23)25(27)19-13-15-20(16-14-19)28-18-17-26(5-2)6-3;3-1(4)2(5)6/h8-10,12-16H,4-7,11,17-18H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6) |
| SMILES | OC(COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2)COc3ccccc3C(=O)CCc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-[2-hidroxi-3-[2-(3-fenilpropanoil)fenoxi]propoxi]fenil]-3-fenilpropan-1-ona |
| Mostrar más |