Learn More
Impureza C de propafenona EP Mikromol™
Descripción
Impureza C de propafenona EP
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[2-[((2RS)-Oxiranyl)methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| CAS | 22525-95-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[2-[((2RS)-Oxiranyl)methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C18 H18 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-[2-[[(2RS)-Oxiranyl]methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one, Propafenone Hydrochloride Imp. C (EP), Propafenone Imp. C (EP), 1-[2-[[(2RS)-Oxiranyl]methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one, Propafenone Hydrochloride Impurity C, Propafenone Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18O3/c19-17(11-10-14-6-2-1-3-7-14)16-8-4-5-9-18(16)21-13-15-12-20-15/h1-9,15H,10-13H2 |
| SMILES | O=C(CCc1ccccc1)c2ccccc2OCC3CO3 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(oxiran-2-ilmetoxi)fenil]-3-fenilpropan-1-ona |
| Mostrar más |