Learn More
Impureza C de propafenona EP Mikromol
Código de producto. 30461325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30461325 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30461325 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0405.04
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Impureza C de propafenona EP Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-[((2RS)-Oxiranyl)methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
CAS 22525-95-7
Nombres de analitos o componentes 1-[2-[((2RS)-Oxiranyl)methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C18 H18 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-[2-[[(2RS)-Oxiranyl]methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one, Propafenone Hydrochloride Imp. C (EP), Propafenone Imp. C (EP), 1-[2-[[(2RS)-Oxiranyl]methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one, Propafenone Hydrochloride Impurity C, Propafenone Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18O3/c19-17(11-10-14-6-2-1-3-7-14)16-8-4-5-9-18(16)21-13-15-12-20-15/h1-9,15H,10-13H2
Tipo de solución Neat
SMILES O=C(CCc1ccccc1)c2ccccc2OCC3CO3
Nombre IUPAC 1-[2-(oxiran-2-ilmetoxi)fenil]-3-fenilpropan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 282.33
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1256 g/mol