Learn More
Propafenona EP Impureza A, Mikromol
Código de producto. 30463209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463209 4 x 25 mg -
30052410 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30463209 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0405.0200254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Propafenona EP Impureza A, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylpropan-1-one
CAS 3516-95-8
Nombres de analitos o componentes 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylpropan-1-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H14 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Propafenone Hydrochloride Imp. A (EP), Propafenone Imp. A (EP), 2'-Hydroxy-3-phenylpropiophenone, Propafenone Hydrochloride Impurity A, Propafenone Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,16H,10-11H2
Tipo de solución Neat
SMILES Oc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxifenil)-3-fenilpropan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 226.27
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0994 g/mol