Learn More
Impureza dímera de propafanona (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 17941805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17941805 50 mg 50 miligramos
17974105 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17941805 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP75752050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346603-80-2
Fórmula molecular C39H45NO6
Peso molecular (g/mol) 623.78
Sinónimo 1,1'-[Propyliminobis[(2-hydroxypropane-3,1-diyl)oxy-2,1-phenylene]]bis(3-phenylpropan-1-one), Propafenone Imp. G (EP), 1-[2-[2-Hydroxy-3-[[2-hydroxy-3-[2-(3-phenylpropanoyl)phenoxy]propyl]-propylamino]propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
Nombre IUPAC 1-[2-[2-hidroxi-3-[[2-hidroxi-3-[2-(3-fenilpropanoil)fenoxi]propil]-propilamino]propoxi]fenil-3-fenilpropan-1-1-
SMILES CCCN(CC(O)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2)CC(O)COc3ccccc3C(=O)CCc4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propafenone Dimer Impurity (Mixture of diastereomers)
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C39H45NO6/c1-2-25-40(26-32(41)28-45-38-19-11-9-17-34(38)36(43)23-21-30-13-5-3-6-14-30)27-33(42)29-46-39-20-12-10-18-35(39)37(44)24-22-31-15-7-4-8-16-31/h3-20,32-33,41-42H,2,21-29H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 623.3247