Learn More
Propachlor, TRC
Código de producto. 30421725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421725 1 g
30413071 100 mg
30411732 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7573001G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1918-16-7
Fórmula molecular C11 H14 Cl N O
Peso molecular (g/mol) 211.69
Sinónimo Acetanilide, 2-chloro-N-isopropyl- (8CI), 2-Chloro-N-(1-methylethyl)-N-phenylacetamide, 2-Chloro-N-isopropyl-N-phenylacetamide, 2-Chloro-N-isopropylacetanilide, Acilid, Albrass, Bexton, Bexton 4L, CP 31393, Kartex A, Muharicid, N-Isopropyl-2-chloroacetanilide, N-Isopropyl-α-chloroacetanilide, Niticid, Propachlor, Propachlore, Ramrod, Ramrod 65, Ramrod Flo, Satecid, α-Chloro-N-isopropylacetanilide
Nombre IUPAC 2-cloro-N-fenil-N-propan-2-ilacetamida
SMILES CC(C)N(C(=O)CCl)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propachlor
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14ClNO/c1-9(2)13(11(14)8-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0764