Learn More
Ácido propacloroxalámico (OA) 100 μg/mL en acetonitrilo/agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313461 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313461 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16380400WL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propachlor oxalamic acid (OA)
CAS 70628-36-3
Nombres de analitos o componentes Propachlor oxalamic acid (OA)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H13 N O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO3/c1-8(2)12(10(13)11(14)15)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3,(H,14,15)
SMILES CC(C)N(C(=O)C(=O)O)c1ccccc1
Nombre IUPAC Ácido 2-oxo-2-(N-propan-2-ilanilino)acético
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Peso molecular (g/mol) 207.23
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.0895 g/mol