Learn More
Ácido propaclor-etanosulfónico (ESA) sódico 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315753 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315753 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16380210AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt
CAS 947601-88-9
Nombres de analitos o componentes Propachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C11 H14 N O4 S . Na
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Sodium 2-[(1-methylethyl)phenylamino]-2-oxoethanesulfonate (1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO4S.Na/c1-9(2)12(10-6-4-3-5-7-10)11(13)8-17(14,15)16;/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CC(C)N(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1ccccc1
Nombre IUPAC sodio;2-oxo-2-(N-propan-2-ilanilino)etanosulfonato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 279.29
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.0541 g/mol