Learn More
Sal sódica de propaclor ESA, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt |
| CAS | 947601-88-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C11 H14 N O4 S . Na |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Sodium 2-[(1-methylethyl)phenylamino]-2-oxoethanesulfonate (1:1), Ethanesulfonic acid','2-[(1-methylethyl)phenylamino]-2-oxo-','sodium salt (1:1) (ACI), Propachlor ESA sodium |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO4S.Na/c1-9(2)12(10-6-4-3-5-7-10)11(13)8-17(14,15)16;/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CC(C)N(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | sodio;2-oxo-2-(N-propan-2-ilanilino)etanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 279.29 |
| Mostrar más |