Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de intercambio iónico de carboxilato ProPac™ WCX-10, 10 μm, 4 mm x 50 mm
Código de producto. 11342063
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11342063 50 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11342063 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 074600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; Tamaño de poro: no porosa; fase de columna: Intercambio iónico
Utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 para obtener una resolución excepcionalmente alta en las separaciones de proteínas y de sus variantes. Las columnas ProPac, basadas en las fases estacionarias compuestas de gránulos poliméricos no porosos de 10 μm, resuelven las isoformas que varían en un solo residuo cargado. Una fina capa hidrófila injertada en el núcleo de la partícula elimina las interacciones secundarias no deseadas. La superficie de intercambio catiónico proporciona un control de la selectividad basado en pH y una transferencia de masa rápida para obtener una separación de alta eficacia y capacidad moderada.
Varios formatos para ofrecer mayor flexibilidad
  • La columna ProPac WCX-10 es un intercambiador de cationes débiles con un grupo funcional de carboxilato
  • Los tamaños de columna van desde los 2 mm de D.I. para el trabajo analítico hasta los 22 mm de D.I. para el trabajo semipreparado
Rendimiento superior en el análisis de proteínas
  • Ideal para la caracterización y la evaluación del control de calidad de anticuerpos monoclonales y otras proteínas
  • Muy adecuada para la caracterización de las variantes de las proteínas relacionadas, incluidas las variantes de desamidación y de truncamiento con lisina de anticuerpos monoclonales
  • Separaciones de alta resolución inigualables
  • Una reproducibilidad columna a columna y lote a lote incomparable elimina el problema de la variabilidad de columnas en las pruebas de estabilidad y de aseguramiento y control de la calidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Caudal 1 mL/min
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 3000 psi (207 bar)
Compatibilidad de fase móvil pH de 2 a 12, 80 % compatible con acetonitrilo y acetona, compatible con detergentes no iónicos y zwitteriónicos, no compatible con detergentes catiónicos
Tamaño de partículas 10 μm
pH De 2 a 12
Tamaño de poro No poroso
Cantidad Unitary
Temperatura 60 °C
Fase estacionaria Carboxilato
Línea de productos ProPac
Material de embalaje Polímero esférico, no poroso
Tipo de columna Intercambio iónico
Fase Intercambio iónico
Tipo Columna de análisis
Técnica Bio-LC
Características ecológicas FSC