Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de intercambio iónico de carboxilato ProPac™ WCX-10, 10 μm, 4 mm x 250 mm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 para obtener una resolución excepcionalmente alta en las separaciones de proteínas y de sus variantes. Las columnas ProPac, basadas en las fases estacionarias compuestas de gránulos poliméricos no porosos de 10 μm, resuelven las isoformas que varían en un solo residuo cargado. Una fina capa hidrófila injertada en el núcleo de la partícula elimina las interacciones secundarias no deseadas. La superficie de intercambio catiónico proporciona un control de la selectividad basado en pH y una transferencia de masa rápida para obtener una separación de alta eficacia y capacidad moderada.
- La columna ProPac WCX-10 es un intercambiador de cationes débiles con un grupo funcional de carboxilato
- Los tamaños de columna van desde los 2 mm de D.I. para el trabajo analítico hasta los 22 mm de D.I. para el trabajo semipreparado
- Ideal para la caracterización y la evaluación del control de calidad de anticuerpos monoclonales y otras proteínas
- Muy adecuada para la caracterización de las variantes de las proteínas relacionadas, incluidas las variantes de desamidación y de truncamiento con lisina de anticuerpos monoclonales
- Separaciones de alta resolución inigualables
- Una reproducibilidad columna a columna y lote a lote incomparable elimina el problema de la variabilidad de columnas en las pruebas de estabilidad y de aseguramiento y control de la calidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Conjunto de columnas de análisis (3 columnas, 3 lotes) |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Caudal | 1 mL/min |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | 3000 psi (207 bar) |
| Compatibilidad de fase móvil | pH de 2 a 12, 80 % compatible con acetonitrilo y acetona, compatible con detergentes no iónicos y zwitteriónicos, no compatible con detergentes catiónicos |
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| pH | De 2 a 12 |
| Tamaño de poro | No poroso |
| Cantidad | Unitary |
| Mostrar más |