Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC ProPac™ SCX-10
Código de producto. 15590224
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
4 mm
4 mm
9 mm
22 mm
Formato de columna:
Columna de análisis
Columna semipreparativa
Conjunto de columnas (3 columnas, 3 lotes)
Conjunto de columnas (3 columnas, 1 lote)
Precolumna
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Formato de columna unitSize
15590224 250 mm 22 mm Columna semipreparativa cada uno
10350725 250 mm 4 mm Columna de análisis cada uno
11311853 250 mm 2 mm Columna de análisis cada uno
11371863 250 mm 9 mm Columna de análisis cada uno
15520234 250 mm 4 mm Conjunto de columnas (3 columnas, 1 lote) cada uno
11321853 50 mm 2 mm Precolumna cada uno
13447707 50 mm 4 mm Precolumna cada uno
15530234 250 mm 4 mm Conjunto de columnas (3 columnas, 3 lotes) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15590224 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 088769
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Separe variantes de proteínas en matrices complejas con las columnas para LC ProPac SCX-10, que proporcionan una resolución excepcionalmente alta.
Separe proteínas y sus variantes con las columnas para LC Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-10, que proporcionan una resolución excepcionalmente alta. Las columnas ProPac, basadas en las fases estacionarias compuestas de gránulos poliméricos no porosos de 10 μm, resuelven las isoformas que varían en un solo residuo cargado. Una fina capa hidrófila injertada en el núcleo de la partícula elimina las interacciones secundarias no deseadas. La superficie de intercambio catiónico proporciona un control de la selectividad basado en pH y una transferencia de masa rápida para obtener una separación de alta eficacia y capacidad moderada.
  • Partícula principal no porosa que da como resultado unos picos de alta eficacia y unas separaciones de alta resolución de las variantes de las proteínas
  • Capa hidrófila que evita interacciones secundarias no deseadas
  • Superficie de intercambio catiónico injertada que proporciona un control de la selectividad basado en pH y una transferencia de masa rápida para obtener una separación de alta eficacia y capacidad moderada
  • Útil para la caracterización de variantes de proteínas relacionadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna semipreparativa
Diámetro (métrico) 22 mm
Caudal 1 mL/min
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 3000 psi (200 bar)
Compatibilidad de fase móvil pH 2-12, 80 % compatible con acetonitrilo, acetona, metanol, compatible con detergentes no iónicos y zwitteriónicos, no compatible con detergentes catiónicos
Tamaño de partículas 10 μm
pH De 2 a 12
Tamaño de poro No poroso
Cantidad Unitary
Temperatura 60 °C
Fase estacionaria Sulfonato
Línea de productos ProPac
Material de embalaje Polímero esférico, no poroso
Tipo de columna Intercambio iónico
Fase Intercambio iónico
Técnica Bio-LC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.