Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de intercambio catiónico fuerte ProPac™ SCX-20
Código de producto. 12759795
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
12759795 50 mm cada uno
12749795 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12759795 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 074643
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Satisfaga las demandas actuales en las separaciones de proteínas utilizando esta columna HPLC de intercambio catiónico fuerte (SCX) de alta resolución.
Satisfaga las demandas actuales de separaciones de proteínas de alta resolución con la columna Thermo Scientific™™ProPac SCX-20. Esta sólida columna de intercambio catiónico (SCX) está diseñada específicamente para una transferencia de masa rápida y una alta eficacia, con el fin de conseguir una combinación que de como resultado separaciones de alta resolución.
  • Partícula principal no porosa que da como resultado unos picos de alta eficacia y unas separaciones de alta resolución de las variantes de las proteínas
  • Capa hidrófila que evita interacciones secundarias no deseadas
  • Superficie de intercambio catiónico injertada que proporciona un control de la selectividad basado en pH y una transferencia de masa rápida para obtener una separación de alta eficacia y capacidad moderada
  • Útil para la caracterización de variantes de proteínas relacionadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 3000 psi (207 bar)
Tamaño de partículas 10 μm
pH De 2 a 12
Cantidad Unitary
Temperatura 60 °C
Fase estacionaria Sulfonato
Línea de productos ProPac
Material de embalaje Etilvinilbenceno/divinilbenceno
Tipo de columna Intercambio iónico
Fase Intercambio iónico
Tipo Precolumna
Técnica Bio-LC
Características ecológicas FSC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.