Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC ProPac™ SAX-10
Código de producto. 11341743
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
50 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
4 mm
4 mm
9 mm
22 mm
Formato de columna:
1 lote de resina, 3 columnas
3 lotes de resina, 1 columna/lote (3 columnas)
Columna de análisis
Columna semipreparativa
Precolumna
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Formato de columna unitSize
11341743 250 mm 4 mm Columna de análisis cada uno
11391843 250 mm 2 mm Columna de análisis cada uno
11381863 250 mm 9 mm Columna de análisis cada uno
15500234 250 mm 22 mm Columna semipreparativa cada uno
15540234 250 mm 4 mm 1 lote de resina, 3 columnas cada uno
11351743 50 mm 4 mm Precolumna cada uno
11301853 50 mm 2 mm Precolumna cada uno
15550234 250 mm 4 mm 3 lotes de resina, 1 columna/lote (3 columnas) cada uno
11342493 250 mm 4 mm 3 lotes de resina, 1 columna/lote (3 columnas) paquete de 3
13457376 50 mm 4 mm Columna de análisis cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11341743 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 054997
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use las columnas para LC ProPac™ SAX-10 para obtener una eficiencia y una resolución excepcionalmente altas al separar variantes de proteínas.
Usar Thermo Scientific™ ProPac™ Columnas LC SAX-10 para una resolución y eficiencia excepcionalmente altas al separar variantes de proteínas. Basado en una partícula de núcleo μno porosa de 10 µm que proporciona estabilidad de presión, ProPac Las columnas pueden resolver isoformas que difieren en un único residuo cargado. Una fina capa hidrófila evita las interacciones secundarias no deseadas. La superficie de intercambio de aniones injertada proporciona un control de la selectividad basado en pH y una transferencia de masa rápida para obtener separaciones de alta eficacia y capacidad moderada.
Maximizar la resolución
  • La columna para LC ProPac SAX-10 es un intercambiador de aniones fuertes con un grupo funcional de aminas cuaternarias.
  • Los tamaños de columna van desde los 2 mm de D.I. para el trabajo analítico, hasta los 22 mm de D.I. para el trabajo semipreparado.
Rendimiento superior en el análisis de proteínas
  • Ideal para la caracterización y la evaluación del control de calidad de variantes de proteínas estrechamente relacionadas
  • Separaciones de alta resolución inigualables
  • Picos de alta eficiencia con una excelente recuperación
  • Capacidad superior a la de otras columnas basadas en partículas no porosas
  • Una reproducibilidad columna a columna y lote a lote superior elimina el problema de la variabilidad de columnas en las pruebas de estabilidad y de aseguramiento y control de calidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Caudal 1 mL/min
Para utilizar con LC
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 3000 psi (207 bar)
Compatibilidad de fase móvil pH 2-12, 80 % compatible con acetonitrilo, acetona, metanol, compatible con detergentes no iónicos ni zwitteriónicos, no compatible con detergentes aniónicos
Tamaño de partículas 10 μm
pH De 2 a 12
Tamaño de poro No poroso
Cantidad Unitary
Temperatura 60 °C
Tipo USP N/D
Fase estacionaria Amonio cuaternario
Línea de productos ProPac
Material de embalaje Polímero esférico, no poroso
Tipo de columna Intercambio iónico
Fase Intercambio iónico
Técnica Bio-LC
Características ecológicas FSC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.