Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC ProPac™ PA1
Código de producto. 11321713
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
9 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11321713 50 mm 4 mm cada uno
11311713 250 mm 4 mm cada uno
11341713 250 mm 9 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11321713
Marca: Thermo Scientific™ 039657
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Analice y purifique eficazmente péptidos y proteínas aniónicas hidrófilas con las columnas para LC ProPac™ PA1.
Analice y purifique eficazmente péptidos y proteínas aniónicas hidrófilas con las columnas para LC Thermo Scientific™ ProPac™ PA1. Estas columnas de intercambio aniónico fuerte proporcionan separaciones de alta resolución de proteínas con valores de PI de 3 a 11.
Las columnas también pueden resolver algunas proteínas y péptidos que sean altamente catiónicos y tengan puntos isoeléctricos muy elevados.
  • Idónea para péptidos y proteínas hidrófilas
  • Ideal para separaciones de alta resolución de proteínas con valores de PI de 3 a 11
  • Embalaje pelicular que garantiza una alta eficiencia y un transporte de masa rápido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Precolumna
Diámetro (métrico) 4 mm
Caudal De 0,9 a 1,5 mL/min
Para utilizar con Sistema de cromatografía BioLC
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 5000 psi (345 bar)
Tamaño de partículas 10 μm
Tamaño de poro No poroso
Cantidad Unitary
Fase estacionaria Amina cuaternaria de alquilo
Línea de productos ProPac
Material de embalaje Polímero esférico, no poroso
Tipo de columna Intercambio iónico
Fase Intercambio iónico
Material PEEK
Tipo Precolumna
Características ecológicas Responsibly packaged
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.