Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC ProPac™ PA1
Descripción
Analice y purifique eficazmente péptidos y proteínas aniónicas hidrófilas con las columnas para LC Thermo Scientific™ ProPac™ PA1. Estas columnas de intercambio aniónico fuerte proporcionan separaciones de alta resolución de proteínas con valores de PI de 3 a 11.
Las columnas también pueden resolver algunas proteínas y péptidos que sean altamente catiónicos y tengan puntos isoeléctricos muy elevados.
- Idónea para péptidos y proteínas hidrófilas
- Ideal para separaciones de alta resolución de proteínas con valores de PI de 3 a 11
- Embalaje pelicular que garantiza una alta eficiencia y un transporte de masa rápido
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Precolumna |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Caudal | De 0,9 a 1,5 mL/min |
| Para utilizar con | Sistema de cromatografía BioLC |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | 5000 psi (345 bar) |
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Tamaño de poro | No poroso |
| Cantidad | Unitary |
| Fase estacionaria | Amina cuaternaria de alquilo |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.