Descripción
Esta columna proporciona separaciones uniformes de proteínas terapéuticas, como anticuerpos monoclonales, conjugados de fármacos-anticuerpos, biosimilares y variantes de carga.
Descubra la exclusiva columna de cromatografía líquida de intercambio de cationes débiles (WCX) Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX. Esta columna, diseñada para la caracterización de proteínas, como proteínas terapéuticas, anticuerpos monoclonales (mAb), conjugados de fármacos-anticuerpos (ADC) y proteínas biosimilares, ofrece una alta resolución y una separación de proteínas y de sus variantes de carga de alta eficacia.
La excepcional química de la columna proporciona un rendimiento excelente en una amplia gama de composiciones de pH, temperatura y fase móvil con una excelente recuperación y bajo arrastre.
- Potencia de resolución superior para proteínas, anticuerpos monoclonales y variantes de carga asociadas
- Alta eficacia con separaciones reproducibles
- Alta recuperación con baja contaminación cruzada
- Amplio intervalo de pH de funcionamiento: 2/12
- Estabilidad a alta temperatura: hasta 60 °C
- Gran capacidad
- Compatible con tampones de gradiente de pH CX-1
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Caudal | De 0,4 a 0,8 mL/min |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | 4500 psi (310 bar) |
| Compatibilidad de fase móvil | Recomendada: Tampones para productos y NaCl. Se requiere un mínimo de 20 mM de sal. No enjuague con DI H2O puro |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 12 |
| Tamaño de poro | No poroso |
| Cantidad | 1 columna |
| Mostrar más |