Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC ProPac™ Elite WCX
Código de producto. 15903942 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
150 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
4 mm
9mm
Cantidad:
1 columna
3 columnas de 1 lote
3 columnas de 3 lotes
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
15903942 50 mm 2 mm 1 columna cada uno
15993932 150 mm 2 mm 1 columna cada uno
16356931 50 mm 4 mm 1 columna cada uno
15943932 150 mm 4 mm 1 columna cada uno
15973932 250 mm 4 mm 1 columna cada uno
15953932 150 mm 4 mm 3 columnas de 1 lote paquete de 3
15963932 150 mm 4 mm 3 columnas de 3 lotes paquete de 3
16575934 150 mm 9mm 1 columna cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15903942 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 303028
Fecha estimada de envoi: 07-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Esta columna proporciona separaciones uniformes de proteínas terapéuticas, como anticuerpos monoclonales, conjugados de fármacos-anticuerpos, biosimilares y variantes de carga.
Descubra la exclusiva columna de cromatografía líquida de intercambio de cationes débiles (WCX) Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX. Esta columna, diseñada para la caracterización de proteínas, como proteínas terapéuticas, anticuerpos monoclonales (mAb), conjugados de fármacos-anticuerpos (ADC) y proteínas biosimilares, ofrece una alta resolución y una separación de proteínas y de sus variantes de carga de alta eficacia.
La excepcional química de la columna proporciona un rendimiento excelente en una amplia gama de composiciones de pH, temperatura y fase móvil con una excelente recuperación y bajo arrastre.
Características destacadas
  • Potencia de resolución superior para proteínas, anticuerpos monoclonales y variantes de carga asociadas
  • Alta eficacia con separaciones reproducibles
  • Alta recuperación con baja contaminación cruzada
  • Amplio intervalo de pH de funcionamiento: 2/12
  • Estabilidad a alta temperatura: hasta 60 °C
  • Gran capacidad
  • Compatible con tampones de gradiente de pH CX-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2 mm
Caudal De 0,1 a 0,8 /min
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 4500 psi (310 bar)
Compatibilidad de fase móvil Recomendada: Tampones para productos y NaCl. Se requiere un mínimo de 20 mM de sal. No enjuague con DI H2O puro
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 12
Tamaño de poro No poroso
Cantidad 1 columna
Temperatura de 10°C a 60°C
Fase estacionaria Carboxilato
Línea de productos ProPac
Material de embalaje Partículas DVB no porosas con revestimiento hidrófilo
Tipo de columna Intercambio iónico
Fase Intercambio iónico
Técnica Bio-LC
Características ecológicas FSC, ACT Ecolabel (Silver)