Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC ProPac™ 3R SCX 3 μm
Código de producto. 17817903 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
4 mm
Caudal:
De 0,1 a 0,2 ml/min
De 0,3 a 0,5 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Caudal unitSize
17817903 50 mm 4 mm De 0,3 a 0,5 ml/min cada uno
17807903 50 mm 2 mm De 0,1 a 0,2 ml/min cada uno
17837903 100 mm 2 mm De 0,1 a 0,2 ml/min cada uno
17827903 100 mm 4 mm De 0,3 a 0,5 ml/min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17817903 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 43203054068
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga el rendimiento que necesita con las columnas para HPLC ProPac™ 3R SAX. Adecuado para separaciones de variantes de carga y recomendado para proteínas terapéuticas, AcM, ADC y AAV.
Utilice columnas para HPLC Thermo Scientific™ ProPac™ 3R SAX 3 μm para proporcionar la reproducibilidad, resolución y solidez necesarias para la caracterización de proteínas. Estas columnas son ideales para el análisis de variantes de carga y se recomiendan para su uso con proteínas terapéuticas con valores de pI ácidos, anticuerpos monoclonales (mAb), conjugados de anticuerpo y fármaco (ADC), proteínas biosimilares y virus adenoasociados (AAV).
Diseñadas con materiales bioinertes para reducir las interacciones secundarias, nuestras columnas ProPac 3R SAX ofrecen el rendimiento que necesita en una amplia gama de pH, temperaturas y composiciones de fase móvil con una excelente recuperación y un bajo arrastre.
Adecuado para su uso con espectrometría de masas (EM).
Maximización de la reproducibilidad, la resolución y la solidez
La columna para HPLC ProPac 3R SCX 3 μm es un potente intercambiador de cationes con el grupo funcional amino cuaternario, adecuado para su uso en aplicaciones de biomoléculas. Estas columnas de cromatografía de intercambio iónico especializadas proporcionan una evaluación cualitativa y cuantitativa del análisis de variantes de carga a los científicos biofarmacéuticos que necesitan capacidades de resolución reproducibles al identificar y cuantificar los perfiles de variantes de carga de las proteínas.
Nuestras columnas ProPac 3R SAX ofrecen un rendimiento superior para la caracterización de proteínas, incluidos anticuerpos monoclonales (mAb), proteínas terapéuticas con valores de pI ácidos, conjugados de anticuerpo y fármaco (ADC), proteínas biosimilares y virus adenoasociados (AAV).
Características de la columna:
  • Ideal para la caracterización y la evaluación del control de calidad de variantes de proteínas estrechamente relacionadas
  • Capacidad para separar las cápsides llenas de las vacías para los AAV
  • La alta capacidad de carga de muestras, sin arrastre, permite una fácil optimización del método para proporcionarle una excelente sensibilidad y rendimiento en una amplia gama de pH, temperaturas y composiciones de la fase móvil.
  • Compatible con espectrometría de masas (EM)
  • Separaciones de alta eficiencia, lo que resulta en una mejor comprensión de las variantes de carga en sus muestras
  • Capacidad superior a la de otras columnas basadas en partículas no porosas
  • Una reproducibilidad columna a columna y lote a lote superior elimina el problema de la variabilidad de columnas en las pruebas de estabilidad y de aseguramiento y control de calidad.
Recomendamos nuestros tampones de gradiente de pH CX-1 cuando se utilizan estas columnas con LC-UV/LC-FLD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Caudal De 0,3 a 0,5 ml/min
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 4500 psi (310 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 12
Tamaño de poro No poroso
Temperatura Ambiente a 60 °C
Fase estacionaria Patentado
Línea de productos ProPac
Material de embalaje Resina polimérica monodispersa
Tipo de columna Intercambio iónico
Fase Fuerte intercambio aniones
Material Material de PEEK
Técnica Bio-LC