Learn More
Sartorius™ Juego de pesas de línea de comprobación
Código de producto. 15499213 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
1 a 200 g
De 1 a 100 g
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
15499213 1 a 200 g 1 set
15650655 De 1 a 100 g 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499213 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor YCS01525AC00
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las pesas de línea de comprobación cumplen con estándares de trabajo de alta calidad para el uso diario, fabricadas con materiales de alta calidad.
  • No magnetizable
  • Se suministran con guantes, pinzas y un cepillo en una caja de plástico de alta calidad
  • Se proporcionan como pesas de láminas
  • Fabricado en aluminio que tiene una densidad de 2.650 kg/m³
  • Sin DAkkS certificado de calibración
  • Clase M1 de la OIML
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Juego de pesas de línea de comprobación
Clasificación OIML Clase M1
Material Aluminio
Material del envase Plástico
Peso (métrico) 1 a 200 g
Densidad 2.650 kg/m³
Incluye Guantes, pinzas, cepillo