Learn More
Pronethalol, MedChemExpress
Código de producto. 16458688
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16458688 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16458688 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1238
MedChemExpress Pronethalol ((±)-Pronethalo) is a non-selective β-adrenergic antagonist. Pronethalol is a potent inhibitor of Sox2 expression. Pronethalol protects against and to reverse Digitalis-induced ventricular arrhythmias and limits the cerebral arteriovenous malformation (AVMs).
Pronethalol ((±)-Pronethalo) is a non-selective β-adrenergic antagonist. Pronethalol is a potent inhibitor of Sox2 expression. Pronethalol protects against and to reverse Digitalis-induced ventricular arrhythmias and limits the cerebral arteriovenous malformation (AVMs).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pronethalol
CAS 54-80-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H19NO
Cantidad 10 mg
Sinónimo (±)-Pronethalo
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (218.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CNC(C)C)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Peso molecular (g/mol) 229.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.32
Porcentaje de pureza 99.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism