Learn More
Prometryn, TRC
Código de producto. 30422531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30422531 5 g 5 g
30413799 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30422531 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7570505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7287-19-6
Fórmula molecular C10 H19 N5 S
Peso molecular (g/mol) 241.36
Sinónimo 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N,N'-bis(1-methylethyl)-6-(methylthio)- (9CI), s-Triazine, 2,4-bis(isopropylamino)-6-(methylthio)- (6CI,8CI), N2,N4-Bis(1-methylethyl)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2,4-Bis(isopropylamino)-6-(methylthio)-s-triazine, 2,4-Bis(isopropylamino)-6-methylmercapto-s-triazine, 2-(Methylthio)-4,6-diisopropylamino-1,3,5-triazine, 2-Methylmercapto-4,6-bis(isopropylamino)-1,3,5-triazine, 2-Methylmercapto-4,6-bis(isopropylamino)-s-triazine, 2-Methylthio-4,6-bis(isopropylamino)-1,3,5-triazine, 2-Methylthio-4,6-bis(isopropylamino)-s-triazine, 2-Methylthio-4,6-bis(isopropylamino)-sym-triazine, 4,6-Bis(isopropylamino)-2-(methylthio)-1,3,5-triazine, 4,6-Bis(isopropylamino)-2-(methylthio)-s-triazine, A 1114, Azogard, Caparol, Cosatrin, Cotogard, G 34161, Gesagard, Gesagard 50, Mercazin, N,N'-Bis(1-methylethyl)-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine, NSC 163049, Prohelan, Promepin, Promethryn, Prometrex, Prometrin S 50, Prometryn, Prometryne, Selectin, Selectin (herbicide), Selectin 50, Selektin, Uvon
Nombre IUPAC 6-metilsulfanil-2-N,4-N-di(propan-2-il)-1,3,5-triazina-2,4-diamina
SMILES CSc1nc(NC(C)C)nc(NC(C)C)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prometryn
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H19N5S/c1-6(2)11-8-13-9(12-7(3)4)15-10(14-8)16-5/h6-7H,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.1361