Learn More
Prometrina, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30328129 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30328129 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC16370000100MG
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prometryn
CAS 7287-19-6
Nombres de analitos o componentes Prometryn
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C10 H19 N5 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Prometryn
Fórmula InChI InChI=1S/C10H19N5S/c1-6(2)11-8-13-9(12-7(3)4)15-10(14-8)16-5/h6-7H,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15)
SMILES CSc1nc(NC(C)C)nc(NC(C)C)n1
Nombre IUPAC 6-metilsulfanil-2-N,4-N-di(propan-2-il)-1,3,5-triazina-2,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 241.36
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.1361 g/mol