Learn More
Prometón, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prometon |
| CAS | 1610-18-0 |
| Fórmula molecular | C10 H19 N5 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Prometon, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine','6-methoxy-N2,N4-bis(1-methylethyl)- (ACI), 1,3,5-Triazine-2,4-diamine','6-methoxy-N,N'-bis(1-methylethyl)- (9CI), 6-Methoxy-N2,N4-bis(1-methylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (ACI), s-Triazine','2,4-bis(isopropylamino)-6-methoxy- (6CI','8CI), 2,4-Bis(isopropylamino)-6-methoxy-1,3,5-triazine, 2,4-Bis(isopropylamino)-6-methoxy-s-triazine, 2-Methoxy-4,6-bis(isopropylamino)-1,3,5-triazine, 2-Methoxy-4,6-bis(isopropylamino)-s-triazine, 4,6-Bis(isopropylamino)-2-methoxy-s-triazine, G 31435, Gesafram, Methoxypropazine, NSC 163048, Pramitol, Pramitol 5P, Prometon, Prometone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19N5O/c1-6(2)11-8-13-9(12-7(3)4)15-10(14-8)16-5/h6-7H,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15) |
| SMILES | COc1nc(NC(C)C)nc(NC(C)C)n1 |
| Nombre IUPAC | 6-metoxi-2-N,4-N-di(propan-2-il)-1,3,5-triazina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 225.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.159 |