Learn More
Prometon-d3 (metoxi-d3), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prometon methoxy-d3 |
| CAS | 1219803-43-6 |
| Fórmula molecular | C10 2H3 H16 N5 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Prometon D3 (methyl D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19N5O/c1-6(2)11-8-13-9(12-7(3)4)15-10(14-8)16-5/h6-7H,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15)/i5D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1nc(NC(C)C)nc(NC(C)C)n1 |
| Nombre IUPAC | 2-N,4-N-di(propan-2-il)-6-(trideuteriometoxi)-1,3,5-triazina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 228.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.1778 |