Learn More
Prometazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Promethazine |
| CAS | 60-87-7 |
| Fórmula molecular | C17H20N2S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Proazamine, Diphergan, Phenargan, Phensedyl, Promazinamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N2S/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19/h4-11,13H,12H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(CN1C2=CC=CC=C2SC3=CC=CC=C31)N(C)C |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-1-fenotiazin-10-ilpropan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 284.421 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.135 |