Learn More
Clorhidrato de N-óxido de sulfóxido de prometazina, Mikromol™
Código de producto. 30049685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30049685 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049685 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0412.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-óxido de sulfóxido de prometazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Promethazine Sulphoxide N-Oxide Hydrochloride
CAS 1135334-50-7
Nombres de analitos o componentes Promethazine Sulphoxide N-Oxide Hydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C17 H20 N2 O2 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Promethazine Sulphoxide N-Oxide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2O2S.ClH/c1-13(19(2,3)20)12-18-14-8-4-6-10-16(14)22(21)17-11-7-5-9-15(17)18;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(CN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13)[N+](C)(C)[O-]
Nombre IUPAC Óxido de N,N-dimetil-1-(5-oxofenotiazin-10-il)propan-2-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 352.88
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.1012 g/mol