Learn More
Sulfóxido de prometazina, LoGiCal
Código de producto. 30460974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460974 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460974 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0412.04
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Promethazine Sulfoxide
CAS 7640-51-9
Nombres de analitos o componentes Promethazine Sulfoxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H20 N2 O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2RS)-N,N-Dimethyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine S-Oxide (Promethazine Sulphoxide), (2RS)-N,N-Dimethyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine S-Oxide, Promethazine Hydrochloride Imp. D (EP), Promethazine Sulphoxide, Promethazine Hydrochloride Impurity D, Promethazine Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2OS/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)21(20)17-11-7-5-9-15(17)19/h4-11,13H,12H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(CN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13)N(C)C
Nombre IUPAC N,N-dimetil-1-(5-oxofenotiazin-10-il)propan-2-amina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 300.42
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1296 g/mol