Learn More
Sulfóxido de prometazina 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30459390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30459390 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30459390 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0412.0401
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Sulfóxido de prometazina 1,0 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Promethazine Sulfoxide
CAS 7640-51-9
Nombres de analitos o componentes Promethazine Sulfoxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H20 N2 O S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (2 RS)-N,N-Dimethyl-1-(10 H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine S-Oxide (Promethazine Sulphoxide), (2 RS)-N,N-Dimethyl-1-(10 H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine S-Oxide, Promethazine Hydrochloride Imp. D (EP), Promethazine Sulphoxide, Promethazine Hydrochloride Impurity D, Promethazine Impurity D
Fórmula InChI InChI=1 S/C17H20N2OS/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)21(20)17-11-7-5-9-15(17)19/h4-11,13 H,12H2,1-3H3
SMILES CC(CN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13)N(C)C
Nombre IUPAC N,N-dimetil-1-(5-oxofenotiazin-10-il)propan-2-amina
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 300.42
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1296 g/mol