Learn More
Prometazina Sulfóxido, TRC
Código de producto. 30011108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011108 100 mg 100 miligramos
17983485 10 mg 10 miligramos
17963575 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011108 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP757010100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7640-51-9
Fórmula molecular C17 H20 N2 O S
Peso molecular (g/mol) 300.42
Sinónimo (2RS)-N,N-Dimethyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine S-Oxide, Promethazine Hydrochloride Imp. D (EP), Promethazine Sulphoxide
Nombre IUPAC N,N-dimetil-1-(5-oxoxfenotiazina-10-il)propano-2-amina
SMILES CC(CN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Promethazine Sulfoxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2OS/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)21(20)17-11-7-5-9-15(17)19/h4-11,13H,12H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1296
Porcentaje de pureza >95%