Learn More
Clorhidrato de sulfona de prometazina, Mikromol™
Código de producto. 30461422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461422 4 x 25 mg 100 miligramos
30052597 25 mg 25 miligramos
17984576 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461422 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0412.1000254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de sulfona de prometazina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Promethazine Sulfone Hydrochloride
CAS 15374-15-9
Nombres de analitos o componentes Promethazine Sulfone Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H20 N2 O2 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N,N,alpha-Trimethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine 5,5-Dioxide Hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N,alpha-trimethyl-, 5,5-dioxide, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-(2-dimethylaminopropyl)-, dioxide, hydrochloride (6CI), Phenothiazine, 10-[2-(dimethylamino)propyl]-, 5,5-dioxide, monohydrochloride (8CI), Dioxopromethazine hydrochloride, N-(2-Dimethylaminopropyl)phenothiazine S,S-dioxide hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2O2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)22(20,21)17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC(CN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccccc13)N(C)C
Nombre IUPAC 1-(5,5-dioxofenotiazin-10-il)-N,N-dimetilpropan-2-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 352.88
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.1012 g/mol