Learn More
Clorhidrato de sulfona de prometazina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de sulfona de prometazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Promethazine Sulfone Hydrochloride |
| CAS | 15374-15-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Promethazine Sulfone Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H20 N2 O2 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N,N,alpha-Trimethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine 5,5-Dioxide Hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N,alpha-trimethyl-, 5,5-dioxide, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-(2-dimethylaminopropyl)-, dioxide, hydrochloride (6CI), Phenothiazine, 10-[2-(dimethylamino)propyl]-, 5,5-dioxide, monohydrochloride (8CI), Dioxopromethazine hydrochloride, N-(2-Dimethylaminopropyl)phenothiazine S,S-dioxide hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N2O2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)22(20,21)17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(CN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccccc13)N(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-(5,5-dioxofenotiazin-10-il)-N,N-dimetilpropan-2-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |