Learn More
Prometazina N-óxido, TRC
Código de producto. 17932235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17932235 100 mg 100 miligramos
17902015 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17932235 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP757020100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81480-39-9
Fórmula molecular C17 H20 N2 O S
Peso molecular (g/mol) 300.4185
Sinónimo N,N,α-Trimethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine N-Oxide
Nombre IUPAC N,N-dimetil-1-fenotiazin-10-ilpropano-2-óxido de amina
SMILES CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)[N+](C)(C)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Promethazine N-Oxide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2OS/c1-13(19(2,3)20)12-18-14-8-4-6-10-16(14)21-17-11-7-5-9-15(17)18/h4-11,13H,12H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1296