Learn More
Clorhidrato de prometazina, TRC
Código de producto. 30422738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30422738 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30422738 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7570001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Promethazine Hydrochloride
CAS 58-33-3
Fórmula molecular C17 H20 N2 S . Cl H
Cantidad 1 g
Sinónimo Promethazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-ethanamine','N,N,α-trimethyl-','hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine','N,N,α-trimethyl-','monohydrochloride (9CI), Phenothiazine','10-[2-(dimethylamino)propyl]-','monohydrochloride (8CI), 10-[2-(Dimethylamino)propyl]phenothiazine hydrochloride, Anergan 25, Anergan 50, Atosil, Diprasine, Diprazin, Dorme, Duplamin, Fellozine, Fenazil, Fenergan, Genphen, Hiberna, Himazin, Kinetosin, Lergigan, Mepergan, NSC 231688, Phanergan D, Phena, Phencen, Phenergan, Phenergan VC, Pipolfen, Pipolphen, Plletia, Promasun, Promethazine chloride, Promethazine hydrochloride, Promethazine monohydrochloride, Promethazinium chloride, Prorex, Prothazine, Provigan, Pyrethia, Remsed, Romergan, Romergan hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C
Nombre IUPAC N,N-Dimetil-1-fenotiazin-10-ilpropan-2-amina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 320.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.1114