Learn More
Promethazine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16492269
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492269 1 g 1 g
16471058 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492269 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0781
MedChemExpress Promethazine hydrochloride is the first-generation antihistamine; strong antagonist of the H1 receptor and moderate mACh receptor antagonist, moderate affinity for 5-HT2A, 5-HT2C, D2 and α1-adrenergic receptors.
Promethazine hydrochloride is the first-generation antihistamine
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Promethazine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 58-33-3
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H21ClN2S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (311.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (155.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N(C)C)CN1C(C=CC=C2)=C2SC3=CC=CC=C13.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 320.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.88
Porcentaje de pureza 98.0%