Learn More
Clorhidrato de prometazina, LoGiCal
Código de producto. 30458088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458088 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458088 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0412.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Promethazine Hydrochloride
CAS 58-33-3
Nombres de analitos o componentes Promethazine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H20 N2 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Promethazine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C
Nombre IUPAC N,N-Dimetil-1-fenotiazin-10-ilpropan-2-amina; clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 320.88
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.1114 g/mol