Learn More
Clorhidrato de prometazina, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30320289 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30320289 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC16355000100MG
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Promethazine Hydrochloride
CAS 58-33-3
Nombres de analitos o componentes Promethazine Hydrochloride
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C17 H20 N2 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Promethazine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C
Nombre IUPAC N,N-Dimetil-1-fenotiazin-10-ilpropan-2-amina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 320.88
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.1114 g/mol