Learn More
Clorhidrato de prometazina 1,0 mg/ml en dimetilsulfóxido (como base libre), LoGiCal
Descripción
Clorhidrato de prometazina 1,0 mg/ml en dimetilsulfóxido (como base libre)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Promethazine Hydrochloride |
| CAS | 58-33-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Promethazine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Ice Pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C17 H20 N2 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Promethazine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13 H,12H2,1-3H3;1 H |
| SMILES | Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C |
| Nombre IUPAC | N,N-Dimetil-1-fenotiazin-10-ilpropan-2-amina; clorhidrato |
| Mostrar más |