Learn More
Prometazina HCl, 1 mg/ml en Dmf (como base libre), Lipomed
Código de producto. 30459138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30459138 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30459138 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMPRO460HC1LD
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Prometazina HCl, 1 mg/ml en Dmf (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Promethazine Hydrochloride
CAS 58-33-3
Nombres de analitos o componentes Promethazine Hydrochloride
Condiciones de envío Ice Pk. (-20°C)
Fórmula molecular C17 H20 N2 S . Cl H
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo Promethazine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C
Nombre IUPAC N,N-Dimetil-1-fenotiazin-10-ilpropan-2-amina; clorhidrato
Solvent or Matrix DMF
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 320.88
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.1114 g/mol