Learn More
Prometazina EP Impureza B (como hidrocloruro), Mikromol™
Código de producto. 17970916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17970916 100 mg 100 miligramos
17950476 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17970916 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0412.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Prometazina EP Impureza B (como hidrocloruro)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopromethazine Hydrochloride
CAS 5568-90-1
Nombres de analitos o componentes Isopromethazine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H20 N2 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2RS)-N,N-Dimethyl-2-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-amine Hydrochloride (Isopromethazine Hydrochloride), Promethazine Hydrochloride Imp. B (EP), Promethazine Imp. B (EP), Promethazine USP Related Compound B, Promethazine USP RC B, (2RS)-N,N-Dimethyl-2-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-amine Hydrochloride, Promethazine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Isopromethazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N,beta-trimethyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N,beta-trimethyl-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[2-(dimethylamino)-1-methylethyl]-, monohydrochloride (8CI), Promethazine Related Compound B as Hydrochloride, Promethazine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Promethazine Impurity B as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(12-18(2)3)19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(CN(C)C)N1c2ccccc2Sc3ccccc13
Nombre IUPAC N,N-dimetil-2-fenotiazin-10-ilpropan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 320.88
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 320,1114 g/mol