Learn More
Prometazina-d6 Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30428373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428373 10 mg
30422805 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30428373 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP75700210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189947-02-1
Fórmula molecular C17 2H6 H14 N2 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 326.92
Sinónimo 1-Phenothiazin-10-yl-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-2-amine hydrochloride, Promethazine D6 (N,N-dimethyl D6) hydrochloride
Nombre IUPAC 1-fenotiazina-10-il-N,N-bis(trideuteriometil)propano-2-amina; Cloruro
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Promethazine N,N-dimethyl-d6 hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H/i2D3,3D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.1491
Porcentaje de pureza >95%