Learn More
(±)-Prometazina-d4 HCl (fenotiazina-1,3,7,9-d4), CDN
Código de producto. 30317521
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30317521 0.01 g 0.01 g
30314632 0.005 g 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30317521 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND71440.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Promethazine-D4 (phenothiazine-1,3,7,9-D4) Hydrochloride
CAS 1173018-74-0
Fórmula molecular C17H17D4ClN2S
Cantidad 0.01 g
Sinónimo N,N-Dimethyl-1-(1,3,7,9-tetradeuteriophenothiazin-10-yl)propan-2-amine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13 H,12H2,1-3H3;1 H/i6D,7 D,8 D,9 D;
SMILES [2 H]C1=C2C(SC(C=C([2 H])C=C3[2 H])=C3N2CC(N(C)C)C)=CC([2 H])=C1.Cl
Nombre IUPAC Clorhidrato de N,N-dimetil-1-(10 H-fenotiazin-10-il-1,3,7,9-d4)propan-2-amina
Peso molecular (g/mol) 324.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.14 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 97% Chemical Purity