Learn More
Clorhidrato de prometazina-D3 0,1 mg/ml en dimetilsulfóxido (como base libre), LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Promethazine-D3 HCl |
| CAS | 1435933-86-0 |
| Disolvente o matriz | Dimethyl Sulfoxide |
| Fórmula molecular | C17 2H3 H17 N2 S . Cl H |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Promethazine-D3 Hydrochloride, N,α-dimethyl-N-(methyl-d3)-10H-phenothiazine-10-ethanamine, monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H/i2D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C)C(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | N-metil-1-fenotiazin-10-il-N-(trideuteriometil)propan-2-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 323.9 |
| Mostrar más |