Learn More
Promestrieno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Promestriene |
| CAS | 39219-28-8 |
| Fórmula molecular | C22 H32 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (17β)-17-Methoxy-3-propoxyestra-1,3,5(10)-triene, 3-Propoxy-17β-methoxyestra-1,3,5(10)-triene, Promestriene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H32O2/c1-4-13-24-16-6-8-17-15(14-16)5-7-19-18(17)11-12-22(2)20(19)9-10-21(22)23-3/h6,8,14,18-21H,4-5,7,9-13H2,1-3H3/t18-,19-,20+,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | CCCOc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CCc2c1)OC |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S,17S)-17-metoxi-13-metil-3-propoxi-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno |
| Peso molecular (g/mol) | 328.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.2402 |