Learn More
Promecarb-d3, TRC
Código de producto. 30413626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30413626 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30413626 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP75650210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Promecarb N-methyl-d3
CAS 1219799-11-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 2H3 H14 N O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Promecarb D3 (N-methyl D3)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO2/c1-8(2)10-5-9(3)6-11(7-10)15-12(14)13-4/h5-8H,1-4H3,(H,13,14)/i4D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1cc(C)cc(c1)C(C)C
Nombre IUPAC (3-metil-5-propan-2-ilfenil) N-(trideuteriometil)carbamato
Peso molecular (g/mol) 210.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.1448
Porcentaje de pureza >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.