Learn More
Promecarb-d3, TRC
Código de producto. 30414541
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30414541 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30414541 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7565021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Promecarb N-methyl-d3
CAS 1219799-11-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 2H3 H14 N O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo Promecarb D3 (N-methyl D3)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO2/c1-8(2)10-5-9(3)6-11(7-10)15-12(14)13-4/h5-8H,1-4H3,(H,13,14)/i4D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1cc(C)cc(c1)C(C)C
Nombre IUPAC (3-metil-5-propan-2-ilfenil) N-(trideuteriometil)carbamato
Peso molecular (g/mol) 210.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.1448
Porcentaje de pureza >95