Learn More
Sulfóxido de promazina, LoGiCal
Código de producto. 30460779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460779 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460779 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0290.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Promazine Sulphoxide
CAS 146-21-4
Nombres de analitos o componentes Promazine Sulphoxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H20 N2 O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-(10H-Phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide (Promazine Sulphoxide), Promazine Hydrochloride Imp. A (EP), Promazine Imp. A (EP), 3-(10H-Phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide, Promazine Sulphoxide, Promazine Hydrochloride Impurity A, Promazine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2OS/c1-18(2)12-7-13-19-14-8-3-5-10-16(14)21(20)17-11-6-4-9-15(17)19/h3-6,8-11H,7,12-13H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13
Nombre IUPAC N,N-dimetil-3-(5-oxofenotiazin-10-il)propan-1-amina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 300.42
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1296 g/mol