Learn More
Promazine Sulfoxide, TRC
Código de producto. 17922585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17922585 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 17922585 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7563105MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Promazine Sulphoxide
CAS 146-21-4
Fórmula molecular C17 H20 N2 O S
Cantidad 5 mg
Sinónimo 3-(10H-Phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide, Promazine Hydrochloride Imp. A (EP), Promazine Sulphoxide
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2OS/c1-18(2)12-7-13-19-14-8-3-5-10-16(14)21(20)17-11-6-4-9-15(17)19/h3-6,8-11H,7,12-13H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13
Nombre IUPAC N,N-dimetil-3-(5-oxoxfenotiazina-10-il)propan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 300.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1296